5-Hexen-1-ol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15766.06
A15766.14
A15766.06EA
930
DKK
A15766.06
A15766.14
5-Hexen-1-ol ≥98%
5-Hexen-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 821-41-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Characteristic
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₂O Kogepunkt: 152…155 °C Smeltepunkt: < –20 °C Massefylde: 0,842 Flammepunkt: 59 °C (138 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002981 CAS-nummer: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN nummer: 2924 ADR: 3,III |