5-Hexen-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
213040050 213040250 213041000
ACRO213040050EA 721 DKK
ACRO213040050 ACRO213040250 ACRO213041000
5-Hexen-1-ol 99%
5-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Kogepunkt: 152…155 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -20 °C
Massefylde: 0,8725 g/cm³
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002981
CAS-nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN nummer: 1987
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %