Allylalkohol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 414 DKK
8.00974.0100 8.00974.1000
Allylalkohol til syntese, Sigma-Aldrich®
Allylalkohol
Formel: C₃H₆O
Kogepunkt: 97 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –129 °C
Massefylde: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 21 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002920
CAS-nummer: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN nummer: 1098
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,00283