Allylalkohol 99%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 649 DKK
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Allylalkohol 99%, ekstra ren
Allylalkohol
Formel: C₃H₆O
Kogepunkt: 96…98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –129 °C
Massefylde: 0,85 g/cm³
Flammepunkt: 21 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002920
CAS-nummer: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN nummer: 1098
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,00283
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %