Fumarsyre
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
3748.1 3748.2
ROTH3748.1EA 0 DKK
ROTH3748.1 ROTH3748.2
Fumarsyre
Fumarsyre
Formel: C₄H₄O₄
Molekylvægt: 116.07 g/mol
Kogepunkt: 356
Smeltepunkt: 287
Massefylde: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308