Fumarsyre NF, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
8.17073.1000 8.17073.9050
8.17073.1000EA 1240 DKK
8.17073.1000 8.17073.9050
Fumarsyre NF, SAFC®
Fumarsyre
Formel: C₄H₄O₄
Molekylvægt: 116.07 g/mol
Kogepunkt: 356
Smeltepunkt: 287
Massefylde: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308