Fumarsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
A10976.0CEA
2450
DKK
A10976.0C
A10976.0E
A10976.36
Fumarsyre ≥99%
Fumarsyre
Purity: 99%
CAS No.: 110-17-8
Molecular Formula: HO2CCH=CHCO2H
Formula Weight: 116.07
Flash Point: 273°(523°F)
Odour: Odourless
pH: 2.1
Melting Point: ca 299° subl.
Beilstein Reference: 605763
Merck Reference: 14,4287
MDL No.: MFCD00002700
Formel:
C₄H₄O₄ Molekylvægt: 116.07 g/mol Kogepunkt: 356 Smeltepunkt: ∼ 299 °C (subl.) Massefylde: 1.625 Flammepunkt: 273 °C (523 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002700 CAS-nummer: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Merck Index: 13,04308 |