Fumarsyre 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
119750010 119750025 119751000 119750100
ACRO119750010EA 353 DKK
ACRO119750010 ACRO119750025 ACRO119751000 ACRO119750100
Fumarsyre 99+%
Fumarsyre
Formel: C₄H₄O₄
Molekylvægt: 116.07 g/mol
Kogepunkt: 356
Smeltepunkt: 295…300 °C (subl.)
Massefylde: 1.62 g/cm³
Flammepunkt: 230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002700
CAS-nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 295 to 300 °C
Water ≤0.25 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 % (On anhydrous substance)