Oliesyre, GPR RECTAPUR®, purified
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (9Z)-9-Octadecenoic acid
20447.293EA 772 DKK
20447.293 20447.362 20447.460
Oliesyre, GPR RECTAPUR®, purified
Oliesyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Molekylvægt: 282.47 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 16.7 °C
Massefylde: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 180
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %