Methyloleat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 641 DKK
75160-1ML 75160-5ML
Methyloleat, Supelco®
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
Molekylvægt: 296.49 g/mol
Kogepunkt: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009578
CAS-nummer: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=69c01f3fa323a50f19349d42ce195fc55a38b78d&prid=web&clid=SAPDAM