Methyloleat, technical
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: cis-Oleic Acid Methyl Ester, Oleic acid methyl ester
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 515 DKK
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Methyloleat, technical
Methyloleat
Formel: C₁₉H₃₆O₂
Molekylvægt: 296.49 g/mol
Kogepunkt: 186 °C (9 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³
Flammepunkt: 170 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009578
CAS-nummer: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Merck Index: 12,06965
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %