Ethyloleat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
10008201-50 10008201-1
CAYM10008201-50EA 316 DKK
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
Ethyloleat
Ethyloleat
Formel: C₂₀H₃₈O₂
Molekylvægt: 310.52 g/mol
Kogepunkt: 386
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 174
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009579
CAS-nummer: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Merck Index: 12,06965