Acrylamid
Leverandør: IBI SCIENTIFIC
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Prop-2-enamide
IB70020
IB70026
IB70024
SHETIB70020EA
1660
DKK
SHETIB70020
SHETIB70026
SHETIB70024
Acrylamid
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 138 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN nummer: 2074 ADR: 6.1,III |