Acrylamid, 4x crystallised
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Prop-2-enamide
10678.02 10678.03
SERA10678.02EA 395.6 DKK
SERA10678.02 SERA10678.03
Acrylamid, 4x crystallised
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN nummer: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM