Acrylamid, 2x krystalliseret
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
7871.1
7871.2
ROTH7871.1EA
0
DKK
ROTH7871.1
ROTH7871.2
Acrylamid, 2x krystalliseret
Acrylamid
Formel:
C₃H₅NO Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 138 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN nummer: 2074 ADR: 6.1,III |