Acrylamid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00830.0100
8.00830.0500
8.00830.1000
8.00830.9025
8.00830.5000
8.00830.0100EA
271
DKK
8.00830.0100
8.00830.0500
8.00830.1000
8.00830.9025
8.00830.5000
Acrylamid til syntese, Sigma-Aldrich®
Formel:
C₃H₅NO Kogepunkt: 232 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,122 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 138 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN nummer: 2074 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 2040 g/l (25°C) |
Melting Point | 84 °C |
Molar Mass | 500 kg/m3 |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Boiling Point | 125 °C (33.3 hPa) |
Vapor Pressure | 0.009 hPa (25 °C) |
Density | 1.127 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 424°C |
Synonyms | Prop-2-enamide |
Hill Formula | C3H5NO |
Chemical Formula | CH2CHCONH2 |