Acrylamid 99+% til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L15075.22 L15075.36
L15075.22EA 687 DKK
L15075.22 L15075.36
Acrylamid 99+% til elektroforese
Acrylamid
Purity: 99+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: C3H5NO Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
Formel: CH₂=CHCONH₂
Kogepunkt: 125 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 82…85 °C
Massefylde: 1,322
Flammepunkt: 138 °C (280 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN nummer: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM