Acrylamid 99+% til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 99+%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: C3H5NO
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Formel:
CH₂=CHCONH₂ Kogepunkt: 125 °C (25 mmHg) Smeltepunkt: 82…85 °C Massefylde: 1,322 Flammepunkt: 138 °C (280 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS-nummer: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN nummer: 2074 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,129 |