Acrylamid 98.5%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Prop-2-enamide
164830025 164835000 164830100
ACRO164830025EA 1120 DKK
ACRO164830025 ACRO164835000 ACRO164830100
Acrylamid 98.5%, extra pure
Acrylamid
Formel: C₃H₅NO
Molekylvægt: 71.08 g/mol
Kogepunkt: 125 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 82…86 °C
Massefylde: 1.122 g/cm³
Flammepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN nummer: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤2.0 %
GC ≥98.0 %
Color of solution (10 % in water) Clear and colorless