Fumarsyredichlorid 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
165971000 165975000 165970250
ACRO165971000EA 1140 DKK
ACRO165971000 ACRO165975000 ACRO165970250
Fumarsyredichlorid 95%
Fumarsyredichlorid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂
Kogepunkt: 161…164 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1,41 g/cm³
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000733
CAS-nummer: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN nummer: 1780
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %