5,6-Epoxy-1-hexen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
372580050 372580250
ACRO372580050EA 428 DKK
ACRO372580050 ACRO372580250
5,6-Epoxy-1-hexen 98%
5,6-Epoxy-1-hexene
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 119…121 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –156 °C
Massefylde: 0,892 g/cm³
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010051
CAS-nummer: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %