Jod 0.05 M I2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
318981-100ML 318981-500ML
318981-100MLEA 386 DKK
318981-100ML 318981-500ML
Jod 0.05 M I2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Jod
Formel: I₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 0.0950 - 0.1050 N