11-Brom-1-undecen ≥96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21849.06
B21849.14
B21849.06EA
687
DKK
B21849.06
B21849.14
11-Brom-1-undecen ≥96%
11-Bromo-1-undecene
Purity: 96%
CAS No.: 7766-50-9
Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2
Formula Weight: 233.20
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₂₁Br Kogepunkt: 149…150 °C (35 mmHg) Massefylde: 1,063 Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00040825 CAS-nummer: 7766-50-9 |