HEPES natriumsalt
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
7020.1 7020.2
ROTH7020.1EA 0 DKK
ROTH7020.1 ROTH7020.2
HEPES natriumsalt
HEPES natriumsalt
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Smeltepunkt: ? 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036463
CAS-nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM