(4-Iodphenyl)eddikesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L13345.03 L13345.06
L13345.03EA 500 DKK
L13345.03 L13345.06
(4-Iodphenyl)eddikesyre ≥97%
(4-Iodphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082985
CAS-nummer: 1798-06-7