(4-fluorphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
A10646.06
A10646.14
A10646.22
A10646.06EA
276
DKK
A10646.06
A10646.14
A10646.22
(4-fluorphenyl)eddikesyre ≥98%
(4-fluorphenyl)eddikesyre
Purity: 98%
CAS No.: 405-50-5
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COOH Kogepunkt: 164 °C (2 mmHg) Smeltepunkt: 81…85 °C Flammepunkt: >100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004343 CAS-nummer: 405-50-5 EINECS: 206-972-4 Merck Index: 14,4177 |