(3-fluorphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
A15635.06
A15635.14
A15635.22
A15635.06EA
641
DKK
A15635.06
A15635.14
A15635.22
(3-fluorphenyl)eddikesyre ≥98%
(3-fluorphenyl)eddikesyre
Purity: 98%
CAS No.: 331-25-9
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formel:
(C₆H₄F)CH₂COOH Kogepunkt: 151 °C (0,8 mmHg) Smeltepunkt: 44…48 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004331 CAS-nummer: 331-25-9 EINECS: 206-360-7 |