(2,6-Difluorphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 799 DKK
A18063.06 A18063.14
(2,6-Difluorphenyl)eddikesyre ≥98%
(2,6-Difluorphenyl)eddikesyre
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Formel: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Kogepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 99…102 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010001
CAS-nummer: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3