(3,4-Dihydroxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
225600010 225600050 225600250
ACRO225600010EA 353 DKK
ACRO225600010 ACRO225600050 ACRO225600250
(3,4-Dihydroxyphenyl)eddikesyre 98%
(3,4-Dihydroxyphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Kogepunkt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 126…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004338
CAS-nummer: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to light brown to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %