(4-Hydroxyphenyl)eddikesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
A15018.14 A15018.22 A15018.36
A15018.14EA 659 DKK
A15018.14 A15018.22 A15018.36
(4-Hydroxyphenyl)eddikesyre ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)eddikesyre
Purity: 99% CAS No.: 156-38-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 148-150° Beilstein Reference: 1448766
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 347
Smeltepunkt: 148…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004347
CAS-nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3