(3-Hydroxyphenyl)eddikesyre ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Hydroxyphenylacetic acid
B23563.03 B23563.06 B23563.14
B23563.03EA 283 DKK
B23563.03 B23563.06 B23563.14
(3-Hydroxyphenyl)eddikesyre ≥99%
(3-Hydroxyphenyl)eddikesyre
Purity: 99% CAS No.: 621-37-4 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2086506
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 349
Smeltepunkt: 128…132 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004337
CAS-nummer: 621-37-4
EINECS: 210-684-4