(2-Hydroxyphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Hydroxyphenylacetic acid
A13924.09 A13924.18
A13924.09EA 481 DKK
A13924.09 A13924.18
(2-Hydroxyphenyl)eddikesyre ≥98%
(2-Hydroxyphenyl)eddikesyre
Purity: 98% CAS No.: 614-75-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 145-147° Beilstein Reference: 908000
Formel: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Molekylvægt: 152.15 g/mol
Kogepunkt: 328
Smeltepunkt: 145…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004323
CAS-nummer: 614-75-5
EINECS: 210-393-2