(3,5-Dimethoxyphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25672.03 B25672.06
B25672.03EA 633 DKK
B25672.03 B25672.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)eddikesyre ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)eddikesyre
Purity: 98% CAS No.: 4670-10-4 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00016827
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016827
CAS-nummer: 4670-10-4