(3,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20625.14 B20625.22 B20625.36
B20625.14EA 390 DKK
B20625.14 B20625.22 B20625.36
(3,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre ≥98%
(3,4-Dimethoxyphenyl)eddikesyre
Purity: 98% CAS No.: 93-40-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 1110282
Formel: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Kogepunkt: 327 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004335
CAS-nummer: 93-40-3
EINECS: 202-244-5