3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A14325.06 A14325.14
A14325.06EA 461 DKK
A14325.06 A14325.14
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsyre ≥98%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsyre
Purity: 98% CAS No.: 2107-70-2 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 2696272
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Kogepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002774
CAS-nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3