Homovanillinsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
162530010 162530050
ACRO162530010EA 804 DKK
ACRO162530010 ACRO162530050
Homovanillinsyre 98%
Homovanillinsyre
Formel: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Kogepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 141…145 °C
MDL Number: MFCD00004350
CAS-nummer: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %