(4-Methoxyphenyl)eddikesyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Methoxyphenylacetic acid
A14399.06 A14399.22 A14399.36
A14399.06EA 326 DKK
A14399.06 A14399.22 A14399.36
(4-Methoxyphenyl)eddikesyre ≥98%
(4-Methoxyphenyl)eddikesyre
Purity: 98+% CAS No.: 104-01-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00004345
Formel: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Kogepunkt: 138…140 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 84…88 °C
Flammepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004345
CAS-nummer: 104-01-8
EINECS: 203-166-4