Phenyleddikesyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20993.0250
8.20993.1000
8.20993.0250EA
326
DKK
8.20993.0250
8.20993.1000
Phenyleddikesyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Phenyleddikesyre
Formel:
C₈H₈O₂ Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 74…77 °C Massefylde: 1,081 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 132 °C |
MDL Number:
MFCD00004313 CAS-nummer: 103-82-2 EINECS: 203-148-6 Merck Index: 12,07422 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1.58 g/l (20 °C) |
Melting Point | 74 - 77 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Boiling Point | 265 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.33 hPa (97 °C) |
Flash Point | 132 °C |
Density | 1.091 g/cm3 (97 °C) |