4-Nitrophenyl chlorformat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
170800050 170800250 170801000 170805000
ACRO170800050EA 325 DKK
ACRO170800050 ACRO170800250 ACRO170801000 ACRO170805000
4-Nitrophenyl chlorformat 97%
4-Nitrophenyl chlorformat
Formel: C₇H₄ClNO₄
Kogepunkt: 159…162 °C (19 mmHg)
Smeltepunkt: 73…81 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007321
CAS-nummer: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN nummer: 2923
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)