4-(Indol-3-yl)smørsyre
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
26172.02 26172.03 26172.04
SERA26172.02EA 0 DKK
SERA26172.02 SERA26172.03 SERA26172.04
4-(Indol-3-yl)smørsyre
4-(Indol-3-yl)smørsyre
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 121…126 °C
Massefylde: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005664
CAS-nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987