4-(Indol-3-yl)smørsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
A15260.14 A15260.06 A15260.22
A15260.14EA 2240 DKK
A15260.14 A15260.06 A15260.22
4-(Indol-3-yl)smørsyre ≥98%
4-(Indol-3-yl)smørsyre
Purity: 98% CAS No.: 133-32-4 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Odour: Odourless Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 171120 Merck Reference: 14,4965 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005664
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 121…125 °C
Massefylde: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005664
CAS-nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987