4-(Indol-3-yl)smørsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 703 DKK
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
4-(Indol-3-yl)smørsyre 98%
4-(Indol-3-yl)smørsyre
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 120…125 °C
Massefylde: 1.27
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005664
CAS-nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %