3-(Indol-3-yl)propionsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
L04877.14
L04877.06
L04877.14EA
1100
DKK
L04877.14
L04877.06
3-(Indol-3-yl)propionsyre ≥98%
3-(Indol-3-yl)propionsyre
Purity: 98%
CAS No.: 830-96-6
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 147733
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molekylvægt: 189.21 g/mol Smeltepunkt: 132…135 °C Massefylde: 1.356 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005660 CAS-nummer: 830-96-6 EINECS: 212-600-1 |