3-(Indol-3-yl)propionsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 433 DKK
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(Indol-3-yl)propionsyre 99%
3-(Indol-3-yl)propionsyre
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189.21 g/mol
Smeltepunkt: 130…136 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005660
CAS-nummer: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %