Indol-3-acetic acid, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 489 DKK
1.00353.0010 1.00353.0100
Indol-3-acetic acid, Millipore®
Indol-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Kogepunkt: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Smeltepunkt: 167…170 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005636
CAS-nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986