Indol-3-acetic acid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
122160100 122160250 122161000 122165000
ACRO122160100EA 358 DKK
ACRO122160100 ACRO122160250 ACRO122161000 ACRO122165000
Indol-3-acetic acid 99+%
Indol-3-acetic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Kogepunkt: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Smeltepunkt: 167 °C
Flammepunkt: 171 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005636
CAS-nummer: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥99.0 %
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N