(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A18922.03 A18922.06
A18922.03EA 309 DKK
A18922.03 A18922.06
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre ≥97%
(3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Purity: 97% CAS No.: 85068-33-3 Molecular Formula: C10H6F6O2 Formula Weight: 272.15 Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 6813447
Formel: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Molekylvægt: 272.15 g/mol
Kogepunkt: 276
Smeltepunkt: 121…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009908
CAS-nummer: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6