2,5-Dimethylhexan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 99%
CAS No.: 592-13-2
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 114.23
Flash Point: 26°(80°F)
Refractive Index: 1.3920
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1696877
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008951
Formel:
C₈H₁₈ Kogepunkt: 107…108 °C Smeltepunkt: –91 °C Massefylde: 0,694 Flammepunkt: 26 °C (80 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008951 CAS-nummer: 592-13-2 EINECS: 209-745-8 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |