Isooctan
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
9860.1
9860.2
9860.3
ROTH9860.1EA
0
DKK
ROTH9860.1
ROTH9860.2
ROTH9860.3
Isooctan
Isooctan
Formel:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Molekylvægt: 114.23 g/mol Kogepunkt: 99.2 Smeltepunkt: –107 °C Massefylde: 0.692 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –12 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS-nummer: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN nummer: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |