2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
162502500 162500050
ACRO162502500EA 428 DKK
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
Kogepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88…91 °C
Massefylde: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004473
CAS-nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %