Fast blue BB salt til mikroskopi, til histologi, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
44670-10G
44670-50G
44670-10GEA
224
DKK
44670-10G
44670-50G
Fast blue BB salt til mikroskopi, til histologi, Sigma-Aldrich®
Fast blue BB salt
Synonyms: 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Formel:
C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn |
MDL Number:
MFCD00074765 CAS-nummer: 5486-84-0 EINECS: 226-817-4 |